7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520509-10G PC520509-1G PC520509-5G
APOSPC520509-10GEA 762 EUR
APOSPC520509-10G APOSPC520509-1G APOSPC520509-5G
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833760
CAS nummer: 325-14-4