2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520514-100G PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA 762 EUR
APOSPC520514-100G APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321365
CAS nummer: 264927-50-6