(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520517-10G PC520517-1G PC520517-5G
APOSPC520517-10GEA 996 EUR
APOSPC520517-10G APOSPC520517-1G APOSPC520517-5G
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01758680
CAS nummer: 22620-32-2