3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520518-10G PC520518-1G PC520518-5G
APOSPC520518-10GEA 797 EUR
APOSPC520518-10G APOSPC520518-1G APOSPC520518-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈FNO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091381
CAS nummer: 874767-60-9