2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520521-2.5G PC520521-5G
APOSPC520521-2.5GEA 142 EUR
APOSPC520521-2.5G APOSPC520521-5G
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine
Formule: C₅H₃F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001164
CAS nummer: 3534-50-7