2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520523-1G PC520523-5G
APOSPC520523-1GEA 0 EUR
APOSPC520523-1G APOSPC520523-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095247
CAS nummer: 851484-95-2