(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520524-10G PC520524-1G PC520524-5G
APOSPC520524-10GEA 1410 EUR
APOSPC520524-10G APOSPC520524-1G APOSPC520524-5G
(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol 95%
(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol
Formule: C₆H₅ClFNO
MW: 161.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095313
CAS nummer: 870063-52-8