2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520529-1G PC520529-250MG
APOSPC520529-1GEA 375 EUR
APOSPC520529-1G APOSPC520529-250MG
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₄N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038327
CAS nummer: 675602-90-1