4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520535-1G PC520535-2.5G
APOSPC520535-1GEA 177 EUR
APOSPC520535-1G APOSPC520535-2.5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973780
CAS nummer: 53104-95-3