4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 1410 EUR
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄S
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973012
CAS nummer: 1099597-82-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable