3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC52054-1G
PC52054-5G
APOSPC52054-1GEA
57
EUR
APOSPC52054-1G
APOSPC52054-5G
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD11044430 CAS nummer: 1003575-43-6 |