2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520541-10G PC520541-1G PC520541-5G
APOSPC520541-10GEA 996 EUR
APOSPC520541-10G APOSPC520541-1G APOSPC520541-5G
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₇H₄F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05248878
CAS nummer: 109113-96-4