4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520542-10G PC520542-1G PC520542-5G
APOSPC520542-10GEA 1040 EUR
APOSPC520542-10G APOSPC520542-1G APOSPC520542-5G
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06248881
CAS nummer: 824390-04-7