3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520543-1G PC520543-5G
APOSPC520543-1GEA 98.5 EUR
APOSPC520543-1G APOSPC520543-5G
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368620
CAS nummer: 916791-62-3