2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520544-10G PC520544-5G
APOSPC520544-10GEA 750 EUR
APOSPC520544-10G APOSPC520544-5G
2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₃F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797734
CAS nummer: 61655-67-2