1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520545-25G PC520545-5G
APOSPC520545-25GEA 702 EUR
APOSPC520545-25G APOSPC520545-5G
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₇H₅F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657985
CAS nummer: 63878-70-6