5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520548-1G PC520548-5G
APOSPC520548-1GEA 220 EUR
APOSPC520548-1G APOSPC520548-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368841
CAS nummer: 951624-83-2