2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520550-10G PC520550-5G
APOSPC520550-10GEA 586 EUR
APOSPC520550-10G APOSPC520550-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
Formule: C₉H₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656411
CAS nummer: 148853-42-3