4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520555-25G PC520555-5G
APOSPC520555-25GEA 586 EUR
APOSPC520555-25G APOSPC520555-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formule: C₇H₅F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368983
CAS nummer: 26132-51-4