4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520560-25G PC520560-5G PC520560-1G
APOSPC520560-25GEA 0 EUR
APOSPC520560-25G APOSPC520560-5G APOSPC520560-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782073
CAS nummer: 916792-13-7