[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520561-1G PC520561-500MG PC520561-5G
APOSPC520561-1GEA 294 EUR
APOSPC520561-1G APOSPC520561-500MG APOSPC520561-5G
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) 97%
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₄F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777219
CAS nummer: 361393-85-3