1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520566-1G PC520566-500MG PC520566-5G
APOSPC520566-1GEA 233 EUR
APOSPC520566-1G APOSPC520566-500MG APOSPC520566-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445820
CAS nummer: 180918-40-5