2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520567-1G PC520567-250MG
APOSPC520567-1GEA 410 EUR
APOSPC520567-1G APOSPC520567-250MG
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₄N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08687525
CAS nummer: 737000-87-2