3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520568-10G PC520568-5G
APOSPC520568-10GEA 609 EUR
APOSPC520568-10G APOSPC520568-5G
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08686956
CAS nummer: 20857-46-9