[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520572-1G PC520572-5G
APOSPC520572-1GEA 118 EUR
APOSPC520572-1G APOSPC520572-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741474
CAS nummer: 186405-37-8