5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520577-1G PC520577-5G
APOSPC520577-1GEA 155 EUR
APOSPC520577-1G APOSPC520577-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₅BFNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037802
CAS nummer: 1329171-65-4