3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 805 EUR
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226526
CAS nummer: 1005764-23-7