7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520580-1G PC520580-250MG PC520580-500MG PC520580-100MG
APOSPC520580-1GEA 940 EUR
APOSPC520580-1G APOSPC520580-250MG APOSPC520580-500MG APOSPC520580-100MG
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline 95%
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline
Formule: C₁₁H₁₁FN₂
MW: 190.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264527
CAS nummer: 177858-80-9