2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 1240 EUR
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Formule: C₁₄H₈F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836618
CAS nummer: 567-15-7