1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520584-1G PC520584-5G
APOSPC520584-1GEA 118 EUR
APOSPC520584-1G APOSPC520584-5G
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formule: C₉H₇F₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909908
CAS nummer: 117081-46-6