1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 84.7 EUR
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007736
CAS nummer: 445303-70-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III