4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520587-10G PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA 539 EUR
APOSPC520587-10G APOSPC520587-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907950
CAS nummer: 853771-88-7