5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC520588-1G PC520588-5G PC520588-25G
APOSPC520588-1GEA 48.3 EUR
APOSPC520588-1G APOSPC520588-5G APOSPC520588-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687236
CAS nummer: 749875-16-9