4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 60 EUR
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅F₄NO₂S
Smeltpunt: 159…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687234
CAS nummer: 1008304-87-7