4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC520591-1G PC520591-250MG PC520591-5G
APOSPC520591-1GEA 23.4 EUR
APOSPC520591-1G APOSPC520591-250MG APOSPC520591-5G
4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
4-Fluoro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃FN₂
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699125
CAS nummer: 35277-02-2