3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520592-10G PC520592-1G PC520592-5G
APOSPC520592-10GEA 1300 EUR
APOSPC520592-10G APOSPC520592-1G APOSPC520592-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044298
CAS nummer: 749875-32-9