1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520594-10G PC520594-1G PC520594-5G
APOSPC520594-10GEA 750 EUR
APOSPC520594-10G APOSPC520594-1G APOSPC520594-5G
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996898
CAS nummer: 1027513-81-0