2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520595-1G PC520595-5G
APOSPC520595-1GEA 118 EUR
APOSPC520595-1G APOSPC520595-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699118
CAS nummer: 89402-29-9