Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520596-1G PC520596-5G
APOSPC520596-1GEA 130 EUR
APOSPC520596-1G APOSPC520596-5G
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699116
CAS nummer: 1040683-08-6