2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520599-10G PC520599-1G PC520599-5G
APOSPC520599-10GEA 1160 EUR
APOSPC520599-10G APOSPC520599-1G APOSPC520599-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687403
CAS nummer: 1040681-74-0