2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520602-1G PC520602-25G PC520602-5G
APOSPC520602-1GEA 118 EUR
APOSPC520602-1G APOSPC520602-25G APOSPC520602-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₀F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226509
CAS nummer: 534-39-4