2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520603-1G PC520603-500MG PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA 259 EUR
APOSPC520603-1G APOSPC520603-500MG APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₂F₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697912
CAS nummer: 188781-46-6