3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 1410 EUR
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Smeltpunt: 159…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697687
CAS nummer: 186593-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III