2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520608-10G PC520608-5G
APOSPC520608-10GEA 621 EUR
APOSPC520608-10G APOSPC520608-5G
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100539
CAS nummer: 1099597-98-4