2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC520610-10G PC520610-1G PC520610-5G
APOSPC520610-10GEA 867 EUR
APOSPC520610-10G APOSPC520610-1G APOSPC520610-5G
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226554
CAS nummer: 121793-12-2