2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520613-10G PC520613-1G PC520613-5G
APOSPC520613-10GEA 1160 EUR
APOSPC520613-10G APOSPC520613-1G APOSPC520613-5G
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226678
CAS nummer: 1099597-74-6