1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520616-10G PC520616-1G PC520616-5G
APOSPC520616-10GEA 1160 EUR
APOSPC520616-10G APOSPC520616-1G APOSPC520616-5G
1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226581
CAS nummer: 1099598-25-0