2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520618-10G PC520618-1G PC520618-5G
APOSPC520618-10GEA 1060 EUR
APOSPC520618-10G APOSPC520618-1G APOSPC520618-5G
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆HCl₂F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100554
CAS nummer: 1099598-11-4