2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520620-10G PC520620-1G PC520620-5G
APOSPC520620-10GEA 1290 EUR
APOSPC520620-10G APOSPC520620-1G APOSPC520620-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
MW: 260.99 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226699
CAS nummer: 112290-04-7