1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520628-10G PC520628-1G PC520628-5G
APOSPC520628-10GEA 1290 EUR
APOSPC520628-10G APOSPC520628-1G APOSPC520628-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226545
CAS nummer: 157928-43-3